Merck
DCL6B100
DEAE–Sepharose
CL-6B
Sinónimos:
Diethylaminoethyl–Sepharose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
bead size
45-165 μm
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pH
3—12
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
General description
DCL6B100-500ML′s updated product number is GE17-0710-01
Application
DEAE-Sepharose® is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. DEAE-Sepharose has been used to study pathogenesis of human disease and to develop a new assay for detecting the toxins of pathogenic strains of Clostridium difficile.
Legal Information
DEAE-Sepharose is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE–Sepharose
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)