Merck
D9904
Nα,Nε-Diacetyl-Lys-D-Ala-D-Ala
carboxypeptidase substrate
Sinónimos:
(Ac)2-L-Lys-D-Ala-D-Ala
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
372.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥85%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](C)NC([C@@H](C)NC([C@@H](NC(C)=O)CCCCNC(C)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C16H28N4O6/c1-9(14(23)19-10(2)16(25)26)18-15(24)13(20-12(4)22)7-5-6-8-17-11(3)21/h9-10,13H,5-8H2,1-4H3,(H,17,21)(H,18,24)(H,19,23)(H,20,22)(H,25,26)
InChI key
VIHGYLJIMMKSBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for penicillin-sensitive D-alanine carboxypeptidase.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)