Saltar a
D9286
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate
≥90%, oil
Sinónimos:
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl p-nitrophenyl phosphate, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$436.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
275.20
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-221-0
Beilstein/REAXYS Number:
1915526
MDL number:
$436.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90%
form
oil
color
yellow
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
Application
Paraoxon-ethyl has been used as a substrate in paraoxonase (PON) activity assay. It has also been used as a lipase inhibitor to study the effects of anacetrapib on homotypic transfer from high density lipoprotein L3 (HDL3) to HDL2 in vivo.
Biochem/physiol Actions
Potent irreversible acetylcholinesterase inhibitor
Physical form
Oily liquid
Disclaimer
air sensitive: handle under argon
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
931034560736186
assay
≥90%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
oil
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... PON1(5444)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)