Merck
D9184
Dexametasona
meets USP testing specifications
Sinónimos:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metil-11β,17α,21-trihidroxi-1,4-pregnadieno-3,20-diona, 9α-fluoro-16α-metilprednisolona, Prednisolona F
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29FO5
Número CAS:
Peso molecular:
392.46
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
2066651
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
solid
Assay:
97.0-102.0%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-102.0%
form
solid
mp
262-264 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
General description
Dexamethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid with a range of effects on cell survival, cell signaling and gene expression. It is useful for study of apoptosis, cell signaling pathways and gene expression.
Application
Dexamethasone was used as medium supplement in the following studies:
  • To investigate the osteogenic differentiation and chondrogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs).
  • In α-MEM (minimum essential medium) for inducing the osteogenic and adipogenic differentiation in mesenchymal stem cells from human bone marrow and umbilical cord blood.
  • For the isolation and characterization of mesenchymal stem cells isolated from 6- to 8-week-old C57BL/6J mice.
Biochem/physiol Actions
Glucocorticoide antiinflamatorio
Glucocorticoide antiinflamatorio. Regula la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de las células T. Inhibe la inducción de la óxido nítrico sintasa.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexametasona
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)