Saltar al contenido
D9063
KIMBLE Dounce tissue grinder set
7 mL complete
Sinónimos:
885300-0007, Dounce Tissue Grinder, Tissue Grinder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0007
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
working volume × L
7 mL × 125 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
  • All-glass construction_x000D_
  • Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce tissue grinder set
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)