Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $84.400 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $293.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H31O2Na
Número CAS:
Peso molecular:
350.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
cod liver oil
Quality Segment
assay
≥95%
form
waxy solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C22H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-;
InChI key
SNNDEWVSGZRIFE-FPYKSTABSA-M
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source cod liver oil | biological source synthetic (organic) | biological source algae | biological source - |
| assay ≥95% | assay ≥98% | assay ≥97% | assay ≥98.5% (GC) |
| form waxy solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?