Merck
D7750
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate
≥95.0%, synthetic, powder
Sinónimos:
Deoxycytidylic acid, dCMP
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N3O7P
Número CAS:
Peso molecular:
307.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-849-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
41062
Assay:
≥95.0%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate, Sigma Grade, ≥95.0%
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥95.0%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
General description
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate is a deoxynucleotide building block via which DNA is made. It consists of a 2′-deoxy-β-D-ribofuranose, linked through an N-β-D-glycosidic linkage to a heterocycle nitrogen cytosine. It is phosphorylated at carbon C-5′.
Application
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate (dCMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA biosynthesis.
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate has been used in Raman spectroscopic studies to determine its Raman total half bandwidths.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)