Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H35NO6
Número CAS:
Peso molecular:
349.46
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6974359
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
349.46 g/mol
technique(s)
ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable
CMC
6-7 mM (20-25°C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3
InChI key
UMWKZHPREXJQGR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Decanoyl-N-methylglucamine is a nonionic detergent used in lysis buffers.
Application
N-Decanoyl-N-methylglucamine has been used in a study to assess the effect of surfactants on wetting behavior of super-hydrophobic surfaces. It has also been used in a study to investigate the clinical impact of Human metapneumovirus (hMPV) vaccines on Syrian golden hamsters.
Non-ionic, dialyzable detergent used for the solubilization of membrane proteins
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?