Merck
D5628
Digitonina
~50% (TLC)
Sinónimos:
Digitina
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H92O29
Número CAS:
Peso molecular:
1229.31
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-255-6
Beilstein/REAXYS Number:
78654
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant seeds (Digitalis purpurea)
Quality Segment
description
non-ionic
assay
50% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 70,000
concentration
~50% (TLC)
aggregation number
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI key
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
General description
La digitonina, un glucósido esteroideo procedente de la dedalera (Digitalis purpurea), se erige como un versátil detergente no iónico con diversas aplicaciones en biología celular y bioquímica experimentales. Sus propiedades únicas la colocan como un activo valioso para investigar las membranas celulares, las proteínas de membrana y los componentes intracelulares. La digitonina demuestra capacidades excepcionales de solubilización de membrana, extrayendo con eficacia las proteínas unidas a la membrana mientras preserva su conformación nativa para estudiar interacciones y actividades. Además, también puede permeabilizar selectivamente la membrana plasmática rica en colesterol, permitiendo el aislamiento y la purificación de orgánulos específicos, y facilitando el estudio de sus funciones.
La propiedad de permeabilización celular del detergente se extiende a varios tipos de células, lo que permite el estudio de componentes y procesos intracelulares mediante la introducción de anticuerpos, enzimas u otras moléculas en las células. En los experimentos de inmunocitoquímica, la digitonina desempeña un papel crucial en la permeabilización de las células, permitiendo el marcaje y la detección de proteínas y estructuras intracelulares y ofreciendo información sobre la organización celular y la ubicación proteica. Además, la digitonina facilita la extracción y la purificación del ARN mediante lisis celular, una etapa crucial para aplicaciones de biología molecular como el análisis de la expresión génica y la secuenciación del ARN. La utilidad del detergente también es evidente en experimentos de inmunoprecipitación, donde solubiliza las proteínas de la membrana, permitiendo el aislamiento de complejos proteína-anticuerpo específicos para el estudio de interacciones proteicas y vías de señalización.
Application
La digitonina se ha utilizado en un estudio para investigar cómo las toxinas lipopeptídicas se dirigen a las membranas biológicas.
La digitonina se ha utilizado:
  • para incubar mitocondrias aisladas con el fin de eliminar la membrana mitocondrial externa para preparación de mitoplastos
  • en la permeabilización de las células HeLa para ensayo de importación in vitro
  • como componente de la disolución salina tamponada HEPES (HBS) para permear las células y liberar las aecuorinas para imágenes de fluorescencia y bioluminiscencia
Biochem/physiol Actions
La digitonina desempeña un papel clave en la permeabilización de las membranas celulares. También contribuye a solubilizar componentes de la membrana. La digitonina interactúa de manera específica con el colesterol de la membrana, lo que provoca la formación de poros. Ayuda a lisar las células eucariotas pero no las membranas bacterianas.
Features and Benefits
  • Puede extraer proteínas de la membrana como supercomplejos de la membrana mitocondrial interna
  • Solubiliza gradualmente las vesículas unilamelares grandes (LUV) de 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (POPC) a temperaturas elevadas
  • Puede formar micelas en un amplio intervalo de concentraciones
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digitonina
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)