Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
210-271-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
197907
Assay:
~98%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
1,7-Dimethylxanthine, ~98%, solid
assay
~98%
Quality Segment
form
solid
color
white
mp
294-296 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.6 mg/mL, H2O: 1 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
General description
1,7-Dimethylxanthine is a primary metabolite of caffeine. It has ergogenic and sympathomimetic effects.
Application
1,7-Dimethylxanthine has been used for the quantification of caffeine by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Adenosine receptor ligand; major metabolite of caffeine
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?