Saltar a
D4540
Dimetilsulfóxido
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Dimethyl sulfoxide
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
DMSO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$63.700
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$156.000
1 L
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$240.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
$63.700
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
<0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
El dimetilsulfóxido se ha utilizado:
  • en la preparación de bisfenol A (BPA)
  • en ensayos de proliferación celular (ensayo de MTT)
  • en ensayos de quimiosensibilidad
  • como vehículo control en todos los experimentos como los análisis de apoptosis
  • en el ensayo de la O-desetilación de la etoxiresorufina (EROD)
Biochem/physiol Actions
El DMSO (dimetilsulfóxido), un disolvente orgánico, posee diversas actividades farmacéuticas, tales como efectos analgésicos, diuréticos, bacteriostáticos, antiinflamatorios, vasodilatadores e inhibidores de la colinesterasa, además de capacidad para penetrar a través de la membrana. Es un producto secundario de la industria maderera y se utiliza como un disolvente industrial. El DMSO sirve también como agente terapéutico para tratar la cistitis intersticial y la artritis.
Disclaimer
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D26530193441640
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7%
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetilsulfóxido
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can I use this product (suitable for plant cell culture) for cyropreservation of mammalian cells? Does cryopreservation of mammalian cells require sterile-filtered DMSO?
    1 answer
    1. D4540 is listed as suitable for cryopreservation.
      However, D2650 is already pre-sterile and has documentation with a protocol for cryopreservation of human and animal cell lines.
      See these links:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Look for the Product Information Sheet. Also, see this link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/cell-freezing-reagents
      Helpful?
  2. Can I autoclave this product?
    1 answer
    1. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this environment. Should sterilization be necessary a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane are recommended for sterile-filtration.
      Helpful?
  3. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  4. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  5. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  6. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      Helpful?
  7. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 answer
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      Helpful?
  8. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  9. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  10. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    Works on mammalian cells
    Good for mammalian cell culture treatments of compound
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review