Merck
D4266
3-(Decyldimethylammonio)­propane­sulfonate inner salt
zwitterionic detergent
Sinónimos:
Caprylyl sulfobetaine, SB3-10
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número CAS:
Peso molecular:
307.49
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3967284
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 12,600
aggregation number
41
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
conductivity
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
25-40 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(Decyldimethylammonio)­propane­sulfonate inner salt, a zwitterionic surfactant, is a sulfobetaine. Sulfobetaines contain a positively charged quaternary ammonium group and a negatively charged sulfonic group.
Application
Zwitterionic detergent used for protein solubilization.
3-(Decyldimethylammonio)­propane­sulfonate inner salt was used:
  • In a study to demonstrate a polyurethane chip that electrostatically binds to immunoglobulin G (IgG).
  • In a study to describe a method for isolating a high yield of Arabidopsis chloroplasts.
  • Solubilization of oleosins.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)