Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H39NO2
Número CAS:
Peso molecular:
301.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL (warm), ethanol: 25 mg/mL (warm)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Application
D-erythro-Dihydrosphingosine has been used:
- as a standard lipid in quantification assay
- in kinetics assay
- to determine serine palmitoyl transferase activity
Biochem/physiol Actions
Biosynthetic precursor to sphingosine; inhibits protein kinase C.
D-erythro-Dihydrosphingosine is a natural stereoisomer. The levels of dihydrosphingosine (DHS) is increased during unfolded protein response (UPR).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?