Merck
D2631
Dihexadecyl phosphate
Sinónimos:
DHP, Dicetyl phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)15O]2P(O)OH
Número CAS:
Peso molecular:
546.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-594-7
Beilstein/REAXYS Number:
1717117
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
546.85 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihexadecyl phosphate (DHP) is a negatively charged lipid that is used for the formation of model membranes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)