D2141
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine
>95% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine, crystalline
Ensayo
>95% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
crystalline
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
light yellow
mp
145 °C
espectro de actividad antibiótica
neoplastics
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clave InChI
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.