Merck
D1925
Demecolcine solution
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
Sinónimos:
Colcemid solution, N-Deacetyl-N-methylcolchicine solution
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
10 μg/mL in HBSS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Used for cell synchronization by arresting them at metaphase. Qualified for use in animal component free applications.
Legal Information
Colcemid is a trademark of Ciba-Geigy Corporation
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)