Saltar al contenido
D1538
Piperazine diacrylamide
For acrylamide gel electrophoresis
Sinónimos:
1,4-Bis(acryloyl)piperazine, 1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
745431
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(acryloyl)piperazine is a reagent that can be substituted for bis-acrylamide in the preparation of polyacrylamide gels.
Application
Suitable for preparation of gels for PAGE, IEF, 2D electrophoresis and protein sequencing.
Features and Benefits
  • increases the gel strength and resolution
  • reduces background for silver background
  • can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)