Merck
D131
3,5-Dinitrocatechol
solid
Sinónimos:
3,5-Dinitro-1,2-benzenediol, OR-486
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
200.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
168-170  °C
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
InChI key
VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
3,5-Dinitrocatechol (3,5-DNC) has been used in the preparation of the molybdenum (VI)-(3,5-DNC) complex. It has also been used as a catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor and as a positive control for screening human COMT inhibition.
Chelating reagent used in a sensitive (μM) assay for vanadium.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of catechol O-methyl transferase (COMT); penetrates the blood brain barrier and is useful both orally and parenteraly in experiments where inhibition of COMT in the central nervous system is required.
Analysis Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Disclaimer
Photosensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)