Merck
D1262
P1,P4-Di(adenosine-5′) tetraphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), pancreatic second messenger, powder
Sinónimos:
A(5′)p4(5′)A, Diadenosine tetraphosphate ammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28N10O19P4 · xNH3
Número CAS:
Peso molecular:
836.39 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
P1,P4-Di(adenosine-5′) tetraphosphate ammonium salt, ≥95% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H28N10O19P4.H3N/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(45-19)1-43-50(35,36)47-52(39,40)49-53(41,42)48-51(37,38)44-2-8-12(32)14(34)20(46-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);1H3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;/m1./s1
InChI key
JTLRVYSRZSPJKJ-AHKIGRPSSA-N
Application
P1,P4-Di(adenosine-5′) tetraphosphate ammonium salt has been used as a substrate for nudix hydrolyse. It has also been used as a ATP analog and nudix substrate for cleavage factor II Im25 subunit.
Biochem/physiol Actions
Diadenosine polyphosphate (Ap4A) functions as a second messenger in pancreatic cells. Diadenosine polyphosphate is majorly stored in neuronal cells, thrombocytes and chromaffin. It stimulates phospholipase D, fluctuates intracellular calcium levels, induces nitric oxide release, activates 5′-nucleotidase, and inhibits adenosine kinase activity in vitro. The membrane-bound ectoenzymes in endothelial cells in blood plasma and smooth muscle cell metabolize Ap4A.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)