Merck
D047
(±)-SKF-38393 hydrochloride
≥98% (HPLC), D1 dopamine receptor agonist, crystalline
Sinónimos:
(±)-1-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-(1H)-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
291.77
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(±)-SKF-38393 hydrochloride, crystalline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
SMILES string
Cl.Oc1cc2CCNCC(c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H
InChI key
YEWHJCLOUYPAOH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
(±)-SKF-38393 hydrochloride has been used as a selective D1 receptor agonist as a part of dopaminergic treatment. It has also been used to study its effect on prolactin in male baboons.
Biochem/physiol Actions
(±)-SKF-38393 is a D1 dopamine receptor agonist. It is known to promote the production of glutamate in the hippocampus.
Disclaimer
This material is hygroscopic. Air-sensitive. Light-sensitive.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)