Merck
D0431
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Sinónimos:
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate, 3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate, Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Lauryl sulfobetaine, SB3-12
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número CAS:
Peso molecular:
335.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
239-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4145308
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
>99% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate is a zwitterionic surfactant.
Application
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate has been used in a study to assess protein structural change in a mixed system of ionic and zwitterionic surfactants. It has also been used in a study to investigate the interaction between ionic liquid and zwitterionic surfactant.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)