CMC0014
BL21(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Sinónimos:
Competent E. coli cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BL21(DE3) Chemically Competent Cells, for protein expression
origen biológico
Escherichia coli
grado
Molecular Biology
for molecular biology
modo de crecimiento
adherent or suspension
morfología
rod shaped
técnicas
microbiological culture: suitable
transformación celular
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 107 cfu/μg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Aplicación
- to express tau 2N4R isoform (aa1–441) and the truncated tau (aa1–421) using pET19b as expression vector.
- BL21(DE3)Chemically Competent Cells has been used for the transformation and expressionof protegrin-1 (PG1) peptides.
- to express 6His-TEVsite-Hs ARF1 (17-181)-Q71L in pHis2 vector.
Características y beneficios
- a transformation efficiency of >1 × 107 cfu/μg.
- economical prices
- offering superior value for everyday protein expression work.
Componentes
- BL21(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
BL21 Chemically Competent Cells come in aliquots for easy transformation with heat shock method, facilitating molecular biology experiments.