Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process, sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid (low evaporation), skirt
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
description
growth area .32 cm2 (low evaporation lid), with low evaporation lid
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process, sterile
feature
lid (low evaporation), skirt
packaging
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
manufacturer/tradename
Corning 3585
size
96 wells
well diam.
6.4 mm
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?