Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom wells clear , polyethylene membrane, polystyrene , round wells
Size:
96 wells
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
flat bottom wells clear , polyethylene membrane, polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well
packaging
case of 5, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 3392
technique(s)
cell culture: suitable
insert working volume
0.08 mL
membrane diam.
4.26 mm
membrane thickness
10.0 μm
size
96 wells
surface area
0.14 cm2 , cell growth area
well working volume
0.235 mL
color
clear plate
pore size
1.0 μm pore size
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- El producto consta de una unidad Transwell® (1 bandeja integral con 96 pocillos), una placa de depósito (para las etapas de crecimiento celular), una placa receptora (96 pocillos para las etapas de crecimiento y de análisis) y 2 tapas estériles; 5 conjuntos por caja
- Membrana de PET (poliéster), tamaño de poro 1,0 μm
- La membrana es tratada para una fijación celular óptima
- El área de crecimiento celular es de 0,143 cm², que es un 20 - 50 % mayor que las otras bandas
- Puertos de acceso apical y basolateral grandes
- Diseño optimizado para automatización con puertos de alimentación multicanales, superficie de agarre mejorada y código de barras
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soportes permeables Corning® HTS Transwell® 96 pocillos
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?