Merck
C9781
Tyr-C-Peptide human
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Tyr-Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg, Tyr-Insulin C chain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C162H268N50O54
Número CAS:
Peso molecular:
3780.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tyr-C-Peptide human, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~65%
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... INS(3630)
Biochem/physiol Actions
Tyr-C-Peptide is derived from genetically modified Arg32Tyr human pro-insulin mutants by trypsin and carboxypeptidase B codigestion.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)