Saltar a
C9407
Colagenasa from Clostridium histolyticum
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$84.100
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$198.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$818.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.270.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$4.590.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥800 units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
$84.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥800 units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
packaging
pkg of 1 μmol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
storage temp.
−20°C
General description
La enzima colagenasa de Clostridium histolyticum tiene un dominio de unión al colágeno (CBD) y dominios semejantes a la nefropatía poliquística (PKD-like). También tiene un sitio de unión al Ca2+ para unir calcio, que es crucial para su funcionalidad. La colagenasa se utiliza en el tratamiento de la contractura de Dupuytren, una enfermedad del tejido conjuntivo.
Application
Este producto es adecuado para la desagregación de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro fetal y adulto humano, pulmón y muchos otros tejidos epiteliales. También se ha demostrado su eficacia en los estudios de perfusión del hígado y el riñón, digestión del páncreas, aislamiento de las células hepáticas no parenquimatosas de rata y en la preparación de hepatocitos. La colagenasa se ha utilizado también para la preparación de tejido arterial para el estudio de los productos finales de glucosilación avanzada. Esta enzima se ha estudiado para la liberación de hepatocitos a una concentración aproximada de 1 mg/ml. Concentraciones para el intervalo de digestión entre 0,1 y 5,0 mg/ml.
La colagenasa de Clostridium histolyticum se ha utilizado en la digestión:
  • de muestras pancreáticas para aislamiento de los islotes
  • de muestras de la arteria pulmonar para aislamiento de las células de musculatura lisa vascular pulmonar (PVSMC)
  • de muestras de cartílago para aislamiento de condrocitos
Biochem/physiol Actions
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
La colagenasa es una mezcla de enzimas secretadas por C. histolyticum y los diferentes productos se diferencian por las proporciones relativas de los 10-18 componentes que se encuentran en las enzimas secretadas. Los principales componentes son dos colagenasas, la clostripaína y una proteasa neutra. La acción sinérgica de esas enzimas degrada el colágeno y otro material intracelular. La acción de las dos colagenasas y la proteasa neutra es necesaria para la separación efectiva de las células del tejido. Los sustratos naturales para la colagenasa son varios tipos de colágeno.
Preparation Note
Este producto se prepara a partir de la colagenasas tipo XI (C7657) de Clostridium histolyticum. También contiene actividades clostripaína, proteasa neutra inespecífica y tríptica. Las disoluciones se preparan normalmente a una concentración de 1-2 mg/ml en tampón TESCA (que contiene TES 50 mM, cloruro de calcio 0,36 mM a pH 7,4 y 37°C.)
Other Notes
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Disclaimer
Tal como se suministra, este producto es estable durante un año a -20°C. No hay pérdida de actividad FALGPA ni actividad proteasa en 30 días a 37°C, 50°C y -20°C. Las disoluciones de colagenasa cruda son estables si se congelan rápidamente en alícuotas (a 10 mg/ml) y se conservan congeladas a -20°C. Otros ciclos de congelación-descongelación dañarán la disolución. El producto retiene el 100 % de su actividad durante 7 horas si se conserva en hielo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C9697C1889C6885
description
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
description
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture
description
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
description
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
≥800 units/mg solid
specific activity
≥800 units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
form
powder
form
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution)
form
powder
form
powder
pH
7.4
pH
7.4
pH
-
pH
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Come va ricostituito il prodotto? non c'è il datasheet
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION'' section, under 'Preparation Note', a solution of collagenase can be prepared at 1-2 mg/mL in TESCA buffer (containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37°C).