Merck
C8261
Sodium chenodeoxycholate
≥97%
Sinónimos:
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodeoxycholic acid sodium salt, Chenodesoxycholic acid, Chenodiol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H39NaO4
Número CAS:
Peso molecular:
414.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mol wt
414.55 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
SMILES string
[Na].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4.Na.H/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
WANBNZVOEKGHSS-VQNKLXGESA-N
General description
Sodium chenodeoxycholate is a bile salt, which has been shown to accelerate colonic transit and improve bowel function.
Application
Sodium chenodeoxycholate has been used in a study to assess DNA repair response in the bacterium Escherichia coli. It has also been used in a study to investigate the physical and chemical factors influencing germination of Clostridium difficile spores.
Biochem/physiol Actions
Bile Salt
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)