C6348
Monoclonal Anti-CXCR2 (IL-8 RB) antibody produced in mouse
clone 48311, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
48311, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
isotipo
IgG2a
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL8RB(3579)
mouse ... Il8rb(12765)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?