Merck
C6146
2-Butenoyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
2-Butenoyl CoA lithium salt, Crotonoyl Co A lithium salt, Crotonoyl coenzyme A lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H40N7O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
835.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.Li.H/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;/b5-4+;;
InChI key
OXXVXWRNRODUOD-SFKRKKMESA-N
Application
Crotonoyl coenzyme A (2-Butenoyl coenzyme A) may be used as a substrate of enzymes such as Plasmodium falciparum enoyl-ACP reductase and other enoyl-CoA reductases. Crotonoyl –CoA may be used as a substrate analogue for kinetic studies on β-hydroxyacyl-acyl carrier protein (ACP) dehydratase (FabZ).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)