Merck
C5896
Oxidasa de colina from Alcaligenes sp.
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Sinónimos:
Colina: oxígeno 1-oxidorreductasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-840-0
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥10 units/mg solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg solid
mol wt
~95 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for assay of choline, suitable for molecular biology
storage temp.
−20°C
General description
Punto isoeléctrico:4,1 ± 0,1
Constantes de Michaelis:2,84 x 10¯3M (colina), 5,33 x 10¯3M (aldehído de betaína)
Estructura:Un mol de FAD se une covalentemente a un mol de la enzima
Inhibidores:p-Cloromercuribenzoato, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
pH óptimo:8,0 - 8,5
Temperatura óptima:40 – 45°C
Estabilidad de pH:pH 7,0 – 9,0 (30°C, 2 horas)
Estabilidad térmica:Por debajo de 37°C (pH 7,5, 10 min)
Application
La colina oxidasa del género Alcaligenes se ha utilizado:
  • en un estudio para investigar un biosensor de colina construido con una membrana quitinosa y su aplicación en la medición de las actividades inhibidoras de la colinesterasa
  • también se ha utilizado en estudios espectroscópicos sobre la fotorreacción de la colina oxidasa con flavina unida covalentemente.
  • como componente de la disolución salina tamponada con fosfato (PBS) para la medición de la actividad colina acetiltransferasa (ChAT) en homogeneizados de tejido cerebral
  • para medir la colina generada por la autotaxina (ATX) en el ensayo de actividad de la ATX y la fosfolipasa-D (PLD) en el ensayo de actividad de la PLD
Biochem/physiol Actions
La colina oxidasa cataliza la oxidación de la colina en glicina-betaína mediante la transferencia de cuatro electrones, con la aldehído de betaína como intermediario y el oxígeno molecular como el aceptor de electrones principal. La enzima también puede aceptar a la betaína-aldehído como sustrato. Esto permite el estudio del mecanismo de reacción para la conversión de la colina en el intermediario aldehído y de la betaína-aldehído a la glicina-betaína. La enzima es una flavoproteína con un peso molecular aproximado de 72.000 Da (filtración en gel) o 62.000 Da (electroforesis en gel de SDS).
Other Notes
Una unidad formará 1 μmol de H2O2 con oxidación de 1 μmol de colina a aldehído de betaína por min a pH 8,0 y 37 °C. Nota: Durante la conversión de colina en betaína por la colina oxidasa, se producen 2 μmoles de H2O2 por cada μmol de colina.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)