Merck
C5857
CA-074 methyl ester
≥99% (TLC)
Sinónimos:
(L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H31N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
397.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OC
InChI
1S/C19H31N3O6/c1-5-9-20-16(23)14-15(28-14)17(24)21-13(11(3)6-2)18(25)22-10-7-8-12(22)19(26)27-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/t11?,12-,13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
XGWSRLSPWIEMLQ-RQLZCWDZSA-N
Application
CA-074 methyl ester has been used as cathepsin B inhibitor in cardiomyocytes, HeLa cells and human pancreatic cancer PANC-1 cells.
Biochem/physiol Actions
CA-074 methyl ester is a cell-permeable analog of CA-074. It is an inhibitor of cathepsin B especially the intracellular type. and undergoes intracellular transition into active CA-074 by the action of esterases. CA-074 methyl ester also inhibits cathepsin L.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)