Saltar al contenido
C5038
Octanoato de sodio
≥99% (capillary GC)
Sinónimos:
Caprilato de sodio, Ácido caprílico sodium salt, Ácido octanoico sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6COONa
Número CAS:
Peso molecular:
166.19
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-850-5
Beilstein/REAXYS Number:
3597723
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
mol wt
166.19 g/mol
mp
240.3 °C ((lit.))
solubility
water: 50 mg/mL
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)