Merck
C5024
Anhidrasa carbónica from bovine erythrocytes
non-denaturing PAGE marker
Sinónimos:
Carbonato deshidratasa, Carbonato hidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Número CE:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
~29 kDa
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
Application
This product is used as a marker to determine the molecular mass of an unknown protein in non-denaturing electrophoresis systems. In such systems, proteins often retain their biological activity, thus allowing in-gel detection using specific substrate stains. This technique also facilitates the recovery of the active protein. The product yields 3 bands.
Preparation Note
0.9-1.4 mg/mL after reconstitution with 1 mL of water
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)