Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-9.0
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99.0% | assay ≥98% | assay ≥99.5% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioXtra | product line BioXtra | product line - | product line BioUltra |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| application(s) ADME/TOX | application(s) - | application(s) ADME/TOX | application(s) - |
| pH 8.0-9.0 | pH 8.5-10 (25 °C, 408 g/L) | pH 5.1-7.4 | pH 8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cacodylate trihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4945-10G | 04061833494097 |
| C4945-100G | 04061833618776 |
| C4945-25G | 04061833494103 |