Merck
C4892
γ-ciclodextrina
≥98%
Sinónimos:
γ-Dextrina de Schardinger, Ciclomaltooctaosa, Ciclooctaamilosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H80O40
Número CAS:
Peso molecular:
1297.12
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-482-4
Beilstein/REAXYS Number:
78740
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
General description
γLa γ-ciclodextrina es un oligosacárido cíclico que contiene ocho unidades de glucosa unidas por enlaces α-1,4-glucosídicos. Puede formar complejos anfitrión-huésped o de inclusión en disoluciones acuosas con diversas moléculas orgánicas. Como consecuencia, las ciclodextrinas se utilizan mucho en las industrias alimentaria y farmacéutica para la microencapsulación de productos químicos finos sensibles.
Application
γLa γ-ciclodextrina se puede utilizar como:
  • Catalizador en la síntesis de isoxazolidinas sustituidas a través de la cicloadición 1,3-dipolar de nitronas con estirenos y cinamatos.
  • Ligando orgánico para sintetizar marcos metálicos orgánicos basados en ciclodextrina utilizando iones metálicos biocompatibles.
  • Reactivo para sintetizar las ciclodextrinas O-peraliladas mediante peralilación con haluros alílicos en presencia de NaH.
Features and Benefits
  • Verde y ecológico
  • Sin toxicidad biológica
  • Biodegradable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-ciclodextrina
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)