C4042
Captopril
≥98% (HPLC), powder, angiotensin converting enzyme inhibitor
Sinónimos:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Captopril, ≥98% (HPLC), powder
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
104-108 °C (lit.)
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
emisor
Bristol-Myers Squibb
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Clave InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Información sobre el gen
human ... ACE(1636) , AGTR1(185) , AGTR2(186) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Aplicación
- to examine the influence of timing of captopril treatment on efficacy in transverse aortic constriction (TAC) mice
- as an angiotensin-converting enzyme inhibitor and orally administered to unrestrained Wistar Kyoto rats in an approach to study its effects of angiogenesis inhibition and interdependency with other drugs
- used as a positive control in spectrophotometric assay to study the angiotensin-converting enzyme inhibitory activity
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox