Merck
C4026
Sodium hexanoate
99-100%
Sinónimos:
Caproic acid sodium salt, Hexanoic acid sodium salt, Sodium caproate
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4COONa
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-179-0
Beilstein/REAXYS Number:
3631527
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99-100%
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)