Saltar a
C3389
Acetilcolinesterasa from Electrophorus electricus (electric eel)
Type VI-S, lyophilized powder, 200-1,000 units/mg protein
Sinónimos:
AChE, Acetil colinesterasa, Acetilcolina acetilhidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 units
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$76.700
2000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$416.000
10000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$695.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-559-3
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
200-1,000 units/mg protein
$76.700
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type VI-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
200-1,000 units/mg protein
mol wt
280 kDa
composition
Protein, ≥45% biuret
solubility
20 mM Tris HCl buffer, pH 7.5: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Peso molecular: 280 kDa
Punto isoeléctrico: 5,5
Coeficiente de extinción: E1% = 18,0 (280 nm)
La acetilcolinesterasa de Electrophorus electricus es un tetrámero compuesto de 4 subunidades iguales de 70 kDa cada una. Cada subunidad contiene un sitio activo. La enzima es una glucoproteína que contiene hexosaminas.
Application
La enzima de Sigma se ha utilizado como referencia para evaluar el efecto de los metabolitos del aspartamo en la actividad acetilcolinesterasa del hipocampo.[1] La enzima se ha utilizado también en estudios de inmovilización para la detección rápida del cloruro de acetilcolina.[2]
Biochem/physiol Actions
La principal enzima degradadora de la acetilcolina in vivo. Convierte la acetilcolina + H2o en colina + ácido acético.
Physical form
Polvo liofilizado que contiene tampón tris
Preparation Note
Esta enzima se disuelve en tampón Tris-HCl 20 mM, pH 7,5 a una concentración de 1 mg/ml dando lugar a una disolución transparente.
Analysis Note
La actividad obtenida empleando acetilcolina como sustrato es 30-100 veces la obtenida con butirilcolina, utilizando acetilcolinesterasa de anguila eléctrica.
Other Notes
Una unidad hidrolizará 1,0 μmol de acetilcolina a colina y acetato por min a pH de 8,0 a 37 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2888C1057C1682
specific activity
200-1,000 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
≥900 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein (BCA)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
mol wt
280 kDa
mol wt
280 kDa
mol wt
tetramer 440 kDa
mol wt
64.6 kDa
solubility
20 mM Tris HCl buffer, pH 7.5: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
solubility
Tris buffer: 1 mg/mL (0.02 M Tris buffer, pH 7.5)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I store this enzyme after dissolving it in Tris Buffer for long term?
    1 answer
    1. While long term stability studies have not been conducted, stock solutions of this material are expected to be stable for at least 6 months, when stored at 2-8°C. Note that product C0663, Acetylcholinesterase from Erythrocytes, a solution prepared in HEPES buffer pH 8.0 w/0.1% TRITON® X-100, is assigned a retest date of approximately 2 years from the date of Quality Release. This item is stored at 2-8°C.
      Helpful?
  2. Could you please provide the Uniprot accession number for this product? Also, in general, it would be very helpful if this information were included for any items in your catalog that are proteins. Thanks!
    1 answer
    1. UniProt number O42275 is for Protein Acetylcholinesterase, Organism Electrophorus electricus (Electric eel) (Gymnotus electricus).
      Helpful?
  3. The bottle mentions the concentration as 200-1000 U/mg. What exact concentration should we consider for calculation purposes?
    1 answer
    1. The exact concentration is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample certificate of analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/C3/C3389/C3389-BULK________SLCJ8803__.pdf