Saltar al contenido
C2648
Cholesterol 5β,6β-epoxide
≥98%
Sinónimos:
5β,6β-Epoxycholestan-3β-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O2
Número CAS:
Peso molecular:
402.65
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3
InChI key
PRYIJAGAEJZDBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Cholesterol 5β,6β-epoxide was used to treat PC12 cells or HepG2 and Caco-2 cells to study the effects of cholesterol oxidation.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol 5β,6β-epoxide is an oxysterol produced as an oxidation product of cholesterol. Oxysterols are cytotoxic and induce death in monocytes, smooth muscle cells and endothelial cells. The mechanism of apoptosis induced by oxysterols may involve caspases or DNA fragmentation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)