Merck
C2374
Cyclo-Gly-Pro
≥98% (GC/HPLC)
Sinónimos:
(S)-3,6-Dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine, Glycyl-L-proline lactam, cyclo-GP, cyclo-Glycyl-L-Proline, cyclo-L-prolylglycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (GC/HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)C2CCCN12
InChI
1S/C7H10N2O2/c10-6-4-8-7(11)5-2-1-3-9(5)6/h5H,1-4H2,(H,8,11)
InChI key
OWOHLURDBZHNGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound, an endogenous diketopiperazine, which enhances memory. In the animal model of PD, the compound improved functional recovery when administered after the onset of dyskinesia. It appears that the compound recovery function may result from non-proliferative neurogenesis that results from the inhibition of apoptosis of stem cells and/or the promotion of neuronal-orientated proliferation in the SVZ (subventricular zone).
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)