Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
sterility
sterile-filtered
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Feed concentrate formulated to optimize CHO cell growth and recombinant protein production in fed-batch bioreactor cultures.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?