Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $182.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| solubility H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 3 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble |
| color white to off-white | color white to beige | color white | color white |
| Gene Information human ... ADORA1(134) | Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... ABCB1(5243), ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), EBP(10682), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), PRNP(5621) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?