Saltar al contenido
C079300
Empty Synthesis Column
0.2μmol (Colourless Body)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
pkg of 1 × 100 ea
compatibility
configured for ABI, configured for PerkinElmer
General description
Empty Synthesis Columns are color coded and colorless empty column bodies with filters. C079300 empty synthesis column is a colorless body designed for ABI and Expedite Synthesizers.
Legal Information
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Empty Synthesis Column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)