Saltar al contenido
B7260
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
Bz-Arg-AMC hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25N5O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
471.94
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
General description
A sensitive fluorogenic substrate for papain and trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a substrate for trypsin-like proteolysis of peptide in red blood cells
  • as a substrate for midgut proteases of Pieris brassicae
  • as a substrate in screening serine protease activity of venom
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)