Merck
B7005
Betamethasone
synthetic (organic), ≥98%, corticosteroid, powder
Sinónimos:
9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29FO5
Número CAS:
Peso molecular:
392.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
206-825-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Betamethasone, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
mp
235-237 °C (lit.)
solubility
water: 0.063 g/L at 37 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Application
Betamethasone has been used as a corticosteroid (CORT) standard.
Biochem/physiol Actions
Betamethasone, an isomer of dexamethasone is also termed as 9α-fluoro-16β-methyl-11 β,17,21-trihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dione or 9α-fluoro-16β-methylprednisolone (27.1.52). It can be used as an anti-itch agent and treating dermatitis and eczema.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betamethasone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)