Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
405.40
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
235-237 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC(NC(=O)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H19N3O5/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(24-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)23-17-8-10-18(11-9-17)25(29)30/h1-13,20,26H,14H2,(H,23,28)(H,24,27)
InChI key
CJERUMAUMMIPRF-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide (BTPNA) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize serine carboxypeptidase(s) and various proteases.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 235-237 °C | mp - | mp - | mp - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?