Saltar a
B6404
BCIP®/NBT solution, premixed
BCIP®/NBT solution, premixed
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$80.100
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105333
$80.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
General description
Substrate for visualizing alkaline phosphatase conjugates in Western blotting.
Application
BCIP/NBT solution, premixed has been used:
  • as a substrate to develop dot-blots
  • as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis
  • to detect specific immune complexes in western blot analysis
Other Notes
0.48 mM NBT, 0.56 mM BCIP, 10 mM Tris and 59.3 mM MgCl2, pH approx. 9.2
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7209111681451001B1911
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review