Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOC6H5)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
313.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
222-469-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2223819
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
mp
118-121 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(12-13-8-10-15(20)11-9-13)19-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,16,20H,2,12H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
InChI key
SRLROPAFMUDDRC-INIZCTEOSA-N
General description
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester (BTEE) is a substrate which is completely resistant to trypsin and is required for the assay of chymotrypsin.
Application
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester has been used for measuring chymotrypsin activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?