Saltar a
B6008
Ponceau BS
Dye content ~60 %, Powder
Sinónimos:
Acid Red 66, Biebrich scarlet WS, Biebrich scarlet sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$56.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$174.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14N4Na2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
556.48
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-084-5
MDL number:
Colour Index Number:
26905
Beilstein/REAXYS Number:
3883900
$56.000
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ponceau BS, Dye content ≥55 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥55%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to brown
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI key
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
Application
Ponceau BS has been used in Masson′s trichrome stain for the staining of collagen. It has also been used for eosinophil staining.
Biochem/physiol Actions
Ponceau BS is used in Masson′s trichrome staining procedure, along with acid fuchsin, for the labeling of collagen and muscle red.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0644C8822P2395
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
red to brown
color
-
color
red to brown
color
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)