Saltar a
B2517
6-Biopterin
≥97%
Sinónimos:
(1’R,2’S)-Biopterin, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2-dihydroxypropyl)pteridine, L-erythro-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$109.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$335.000
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$574.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
237.22
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-807-8
Beilstein/REAXYS Number:
87860
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97%
Solubility:
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
Biological source:
synthetic
$109.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)[C@H](O)c1cnc2NC(N)=NC(=O)c2n1
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
InChI key
LHQIJBMDNUYRAM-DZSWIPIPSA-N
Application
6-Biopterin is an oxidation product from the melanogenesis regulating cofactor (6R)5,6,7,8 tetrahydrobiopterin (6-BH4). In vitro, 6-Biopterin is cytotoxic to melanocytes. However, in vivo, 6-Biopterin is rapidly and sequentially reduced back to 6-GH4 via q-BH2. Recent studies suggest that 6-Biopterin among other pteridines may be a useful non-invasive biomarker for cancer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
3727219565SML0675
assay
≥97%
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
1 M NaOH: soluble-10 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)